Learn More
Chemsplash Irradiated Zip Labcoat PB(6B) Elastic Cuff
Supplied Gamma Sterile Irradiated and double bagged. This lab coat is a 2/3 length coat with a collar and zip closure and elasticated wrists.
395.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Lab Coat |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Microporous Composite Fabric |
Farbe | White |
Verschlusstyp | Zipper |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30058299
![]() |
Chemsplash
2635.400.004 |
Small |
395.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058208
![]() |
Chemsplash
2635.400.005 |
Medium |
395.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058234
![]() |
Chemsplash
2635.400.006 |
Large |
395.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058374
![]() |
Chemsplash
2635.400.007 |
X-Large |
395.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058406
![]() |
Chemsplash
2635.400.008 |
2X-Large |
395.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30058289
![]() |
Chemsplash
2635.400.009 |
3X-Large |
395.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chemsplash Sterile Lab Coat
- Chemsplash 55GSM Type 5B and 6B PB Fabric
- GAMMA Irradiated and Double Bagged
- Zip Fasten Front with Adhesive Flap Cover
- Elasticated Cuffs
- Fold Over Collar
- Silicone and Latex Free
- Anti-Static Material
- Non-Linting
- Conforms to ISO Cleanroom 14644-1:2015 Cleanroom Class 5-9
Description: Supplied GAMMA Sterile Irradiated and double bagged, the Chemsplash Lab Coat is made from Chemsplash fabric, which is soft and microporous. It is strong and resistant to chemical splash and dust. This lab coat is a 2/3 length coat with a collar and zip closure and elasticated wrists. It is anti-static to meet with EN1149-5:2008, lint-free and suitable for clean room applications. Conforms to ISO Cleanroom 14644-1:2015 Cleanroom Class 5-9. Chemsplash accessories can be used to protect the wearer from the environment or the environment from the wearer. The range has been designed to allow for maximum comfort and wearability.
Spezifikation
Lab Coat | |
Microporous Composite Fabric | |
Zipper | |
Single-use | |
Liquids | |
Yes | |
Class 100-100,000 (ISO 5-8) |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Sterile | |
None | |
Autoclavable |