Learn More
Micronova™ Gefahrenbeutel
Artikelnummer. 32236944 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Kapazität (metrisch):
61 L
113,5 l
125 L
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Kapazität (metrisch) Sterilität Packungsgröße
32236944 Rot 125 L Steril 50 Stück
30090458 Gelb 61 L Steril 50 Stück
13172360 Rot 61 L Steril 50 Stück
15591745 Gelb 113,5 l Steril 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 32236944 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BL23440REIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.95 CHF
    250.65 CHF / 50 Stück
    Sparen 18.30 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gefahrenbeutel aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) sind für die Lagerung von biomedizinischen und gefährlichen Abfällen in aseptischen und kontrollierten Umgebungen konzipiert.
Micronova Hazard Bags bestehen aus FDA-konformem, niedrigdichtem, rotem oder gelbem Polyethylen und können zusammen mit den BLSSH-Stativen Micronova BinLiner verwendet werden. Die Biohazard-Beutel sind für die Eindämmung und Entsorgung biomedizinischer Abfälle konzipiert, und die Hazardous Materials Bags sind für die Trennung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen konzipiert
  • Gefahrenbeutel aus Polyethylen niedriger Dichte
  • Rote oder gelbe Beutel für Biogefahrenstoffe und Gefahrstoffe
  • Beutel für Biogefahrenstoffe sind in deutlich in schwarzer Tinte mit einem Symbol für Biogefahrenstoffe gekennzeichnet
  • Gefahrstoffbeutel sind für Abfalltrennung in den USA gekennzeichnet
  • Die 32YE-Liner funktionieren mit dem BLSSH-1515-Stand BinLiner
  • Die 24YE und 25RE arbeiten mit dem BLSSH-168 BinLiner Stand zusammen
  • Kleinere Beutel mit Sternboden sind ideal für runde Behälter
  • Größere Beutel sind flach versiegelt
  • Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
  • Die gammabestrahlten Beutel sind steril für aseptische Bereiche
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 L
Zertifizierung/Konformität Verarbeitung von Konformitätsbescheinigung und Bestrahlungsbescheinigung
Beschreibung Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel
Außendurchmesser (metrisch) 55 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 21,7 Zoll
Kapazität (angloamerikanisch) 33 Gallone
Farbe Rot
Abmessungen (L x B) 34 x 40 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Höhe (metrisch) 102 cm
Länge (metrisch) 86 cm
Menge 50/Cs.
Form STAR: Haltbarer Faltenboden für runde Behälter.
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport biomedizinischer Abfälle (nicht spitze Gegenstände)
Zur Verwendung mit (Geräte) BLSSH-Serie BinStand oder ähnlicher Behälter
Länge (angloamerikanisch) 34 Zoll
Dicke 0.050 mm
Höhe (angloamerikanisch) 40 in.
Material LDPE
Produkttyp Gefahrenbeutel
Temperatur (metrisch) 15 °C bis 30 °C