Learn More
Micronova Bestrahltes Vinyl-Klebeband für Reinräume
Artikelnummer. 30713321 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
12.7 mm
19.05 mm
Packungsgröße:
16 Stück
24 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
30713321 19.05 mm 16 Stück
30694876 12.7 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30713321 Lieferant Micronova Lieferanten-Nr. CR10034WHIRM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 CHF
    316.72 CHF / 16 Stück
    Sparen 23.28 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gummi, Clean-Peel-Klebstoff, konform und ideal für die Medienvorbereitung, Batching, Farbcodierung und Verpackung in kritischen und aseptischen Prozessanwendungen
  • Entwickelt, um die Partikel- und Biolastanzahl in kritischen und aseptischen Prozessanwendungen zu begrenzen.
  • Ideal zum Abdichten von gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen
  • Synthetischer Gummikleber sorgt für eine saubere Ablösung von Wafer-Kartuschen und den meisten Arbeitsflächen in Reinräumen
  • Ultra verarbeitet, druckempfindlich
  • Geringe Partikel- und Biobelastung
  • Gut für saubere Baustellen
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • Reinraum verarbeitet und auf Kunststoffkern gewickelt
  • Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • Rolllänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Vinyl
Produkttyp Klebeband
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 36 yd.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19.05 mm