Beschreibung
Die Micronova Reinraumschwämme sind in einer Vielzahl von Materialaufsätzen erhältlich. Diese sind sicher über Innenteile verschiedener Form und Größe aus netzartigem Urethanschaum genäht, die für Reinräume zugelassen sind. Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich.
- Eine Reihe von Schwämmen für den Reinraum
- Langlebig, wiederverwendbar und saugfähig
- Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
- PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
- NovaPoly — 100 % glattes Polyestergewebe bietet eine hervorragende Dispergierung des Desinfektionsmittels, FDA-Zulassung für indirekten Lebensmittelkontakt.
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche.
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und hervorragende Reinigung.
- Novacel — Solid weiß, supersaugfähiger PVA zum Läppen und Polieren in der Waferherstellung.
- NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit.
- PVA — hohe Saugfähigkeit mit Schnelltrocknungseigenschaften.
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich
- Für starke Desinfektionsmittel geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schwamm für Reinräume |
| Color-coded | No |
| Grifftyp | None |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.) |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Exzellente Absorption und hervorragende Reinigung, für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und für die Dampfsterilisation geeignet |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Mehr anzeigen |