Learn More
Eisendraht, 1.0 mm Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328478
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
Packungsgröße:
250 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11328478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040497.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron wire
Menge 50 cm
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)