Learn More
WTW™ Eisen-Testkits
Artikelnummer. 11795783
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
1 bis 50 mg/l
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
11795783 1 bis 50 mg/l 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11795783 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 250361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 CHF
    140.30 CHF / 25 Stück
    Sparen 1.70 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese praktischen, kostengünstigen und präzisen Eisen-Zelltestkits (Fe) eignen sich ideal für die Prüfung von Abwasser, Trinkwasser und Lebensmitteln.
  • Zur Verwendung mit PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral Photometern
  • Für Abwasser, Trinkwasser, Lebensmittel
  • Produkttyp: Eisen (Fe) Zelltest-Kit
  • Triazinverfahren
  • Photometrisches Verfahren
  • Praktisch, kostengünstig, präzise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten Triazin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abwasser, Trinkwasser, Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 25
Bereich 1 bis 50 mg/l
Ausreichend für 25 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ Eisen-Zelltestkit (Fe)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Sn Spectroquant
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, N-Cetyl-N'N'N-trimethylammonium bromide