missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisen, Technisch, Füllungen, Fein (Metall), Fisher Chemical

Catalog Number p-7073094
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
iron
[Fe]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7439-89-6
Fe
55.85
MFCD00010999
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
23925
CHEBI:82664
iron
[Fe]
Farbe Grau
Schmelzpunkt 1535°C
Siedepunkt 3000°C
Menge 250 g
Formelmasse 55.84g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Partikelgröße 0.3 to 0.72mm
Dampfdruck 1mmHg 1787
Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'