Learn More
Eisen, Technisch, Füllungen, Fein (Metall), Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 kg
Spezifikation
Farbe | Grau |
Schmelzpunkt | 1535°C |
Siedepunkt | 3000°C |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 55.84g/mol |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Partikelgröße | 0.3 to 0.72mm |
Dampfdruck | 1mmHg 1787 |
Form | Fest |