Learn More
Eisen, Technisch, Füllungen, Fein (Metall), Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical I/0850/60
Additional Details : CAS : 7439-89-6 Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10090180
  • 63.05 CHF / 1 Kilogramm
Verfügbar ab: 24-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
7439-89-6
55.85
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
23925
Eisen
Fe
MFCD00010999,MFCD00148499
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CHEBI:82664
[Fe]
Spezifikation
7439-89-6
Fe
1535°C
1kg
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Eisen
23925
55.84g/mol
Pulvergefäß aus Kunststoff
1mmHg 1787
3000°C
Grau
MFCD00010999,MFCD00148499
ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
[Fe]
55.85
CHEBI:82664
Solid
0.3 to 0.72mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation