Learn More
Eisen-Standard für Ionenchromatographie(IC) 1 μg/ml (1000 ppm) in 0.005 % Salpetersäure (HNO3), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Ionenchromatographie-Referenzstandard, Ionenchromatographie-Referenzmaterial
- ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
- ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
- ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
- GHS/OSHA-konform, REACH usw.
- Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Herstellung von Ionenchromatographie-Standards behandelt) und vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
- Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
- Alle Messunsicherheiten für das Produkt werden nach den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten auf der Vertrauensebene in 95 % ausgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Matrix: 0.005 % HNO₃ |
| Verpackung | Braunglas, dreifach gelaugt |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Eisen |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 mg/mL (1000 ppm) |
| Verfahren | IC- und andere Kation-Messverfahren, Cation Measurement |
| Element | Eisen |
| Menge | 100 ml |