Learn More
Eisen-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444795
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15444795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040857.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7439-89-6
Menge Je 1
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Fe
MDL-Nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
IUPAC-Name Eisen
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Reinheit (%) 99.95%