Learn More
Eisenstab, 7.62 mm (0.30 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
190 mm
Packungsgröße:
190 Millimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416635 190 mm 190 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15416635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044918.DQ
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. .0.358 g/mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
CAS 7439-89-6
Aussehen Gray rod
Menge 190 mm
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Stange, 7.62 mm (0.30 Zoll) Durchmesser
Summenformel Fe
MDL-Nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
IUPAC-Name Eisen
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664