Learn More
Eisen, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
250.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisen |
CAS | 7439-89-6 |
Summenformel | Fe |
MDL-Nummer | MFCD00010999 |
Menge | 500 g |
Synonym | Eisen, elementar, Eisen-, Ancor b, Atomiron 5m, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m |
InChI-Schlüssel | XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Fe] |
IUPAC-Name | iron |
Molekulargewicht (g/mol) | 55.85 |