Learn More
Phthalocyanin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10403741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10403741 25 g Glasflasche -
10341111 5 g Glasflasche 5 Gramm
11985861 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10403741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 412610250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 132-16-1 | C32H16FeN8 | 568.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-16-1
Summenformel C32H16FeN8
Molekulargewicht (g/mol) 568.38
MDL-Nummer MFCD00015953
InChI-Schlüssel MIINHRNQLVVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron phthalocyanine, iron ii phthalocyanine, ferrous phthalocyanine, phthalocyanine iron ii, fepc, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n30,n31,n32 iron, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--n29,n39,n31,n32-, sp-4-1, iron, 29h,31h-phthalocyaninato 2--kappan29,kappan30,kappan31,kappan32-, sp-4-1
PubChem CID 2735065
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+)-2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacyclo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tetraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaen-37,39-diid
SMILES [Fe++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron phthalocyanine
Farbe Schwarz oder Grün-Purpur
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid
Formelmasse 568.38
Reinheit (%) 70 to 90% (typically)