Learn More
Eisennickeloxid, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Iron nickel oxide is used as an adsorbent to remove hexavalent chromium ions present in the waste water by co-sedimentation method. It is also employed as an additive in membrane (i.e. polyvinylchloride/styrene-butadiene-rubber blend heterogeneous cation exchange membrane) fabrication, thereby increasing the permeability for bivalent ions compared to the monovalent type.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron nickel oxide |
Farbe | Braun |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 234.39 |
Güte | Eigenschaften |
Geruch | Odorless |
Aussehen | Dark-brown powder |
Dichte | 5.368 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron nickel oxide
- Gefahr
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.