Learn More
Eisennickeloxid, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11339289
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
12168-54-6
Fe2NiO4
234.38
MFCD00016254
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
oxo[(oxoferrio)oxy]iron; oxonickel
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
12168-54-6
Fe2NiO4
234.38
MFCD00016254
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
oxo[(oxoferrio)oxy]iron; oxonickel
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
Iron nickel oxide is used as an adsorbent to remove hexavalent chromium ions present in the waste water by co-sedimentation method. It is also employed as an additive in membrane (i.e. polyvinylchloride/styrene-butadiene-rubber blend heterogeneous cation exchange membrane) fabrication, thereby increasing the permeability for bivalent ions compared to the monovalent type.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron nickel oxide
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Formelmasse 234.39
Güte Eigenschaften
Geruch Odorless
Aussehen Dark-brown powder
Dichte 5.368
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron nickel oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.