Learn More
Eisenmetall, Technisch, Draht, ca. 0.3 mm Durchmesser, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11448952 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11448952
Marke: Fisher Chemical I/1001/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Specifications
Farbe Grau
CAS 7439-89-6
Schmelzpunkt 1535°C
Siedepunkt 3000°C
Menge 100 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck 1mmHg 1787
Form Fest
Summenformel Fe
MDL-Nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
IUPAC-Name Eisen
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Formelmasse 55.84g/mol