Learn More
Eisen(III)-sulfat-Hydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337648
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337648 1 kg 1 Kilogramm
11317648 250 g 250 Gramm
11327648 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033316.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15244-10-7 | Fe2H2O13S3 | 417.87 g/mol
Iron(III) sulfate is also used in pigments, pickling baths for aluminum and steel. It acts as a mordant in dyeing, as a coagulant for industrial wastes. In the medical field, it is used as an astringent and styptic. It is involved in the preparation of aromatic esters from the corresponding acids and alcohols. Further, it is employed in the oxidation of pyrite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15244-10-7
Summenformel Fe2H2O13S3
Molekulargewicht (g/mol) 417.87
MDL-Nummer MFCD00011007
InChI-Schlüssel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) sulfate hydrate
Farbe Grau-Weiß
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol.
IUPAC-Name Eisen(3+);trisulfat;hydrat
Formelmasse 399.87 (Anhydrous)
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Grayish-white powder or granules
Dichte 2.0-2.1 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) sulfate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2), hydrate, sulphuric acid,ferric sulphate