Learn More
Eisen(III)-sulfat-Hydrat, Puriss. pa, 21-23% Fe-Basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15633310 6 x 1 kg Poly-Flasche 6 Stück
15623310 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15603310 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15613310 25 kg Papier-/Poly-Beutel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15633310 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 312356X1KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss. p.a., 21 bis 23 % Fe-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Summenformel Fe2H2O13S3
Molekulargewicht (g/mol) 417.87
MDL-Nummer MFCD00011007
InChI-Schlüssel VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonym Eisensulfathydrat
PubChem CID 167265
IUPAC-Name Eisen(3+); Trisulfat; Hydrat
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-Sulfathydrat
Namenshinweis puriss. p.a., 21 bis 23 % Fe-Basis
CAS Max. % 98.0000%, 2.0000%
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel Fe2(SO4)3 · xH2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 399.88
Reinheit (%) 21 bis 23 % Fe-Basis
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche