Learn More
Eisen(III)-Perchlorat-Hydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) Perchlorate Hydrate |
| CAS | 15201-61-3 |
| Summenformel | Cl3FeH2O13 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3 |
| SMILES | O.[Fe+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC-Name | Eisen(3+);triperchlorat;hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 372.21 |
| Formelmasse | 370.791 |