Learn More
Eisen(III)-perchlorathydrat, weißgraue, kristalline Aggregate, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron(III) perchlorate hydrate is used as a starting material for the synthesis of a tris-salicylate Fe(III) complex having bidentate chelating units that allow two coordination modes. It is also used as a catalyst for synthesis of fullerene-fused lactones, α-Carbonyl furans via one-pot cyclization, fullerodioxolanes via heterocyclization, dialylated indoles via double alkylation, aryl esters via oxidative esterification and as a chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution, as an oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) perchlorate hydrate |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
| Menge | 100 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 354.19 (Anhydrous) |
| Güte | Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(II) perchlorate hydrate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.