Learn More
Iron(Iii) Oxide, puriss., Honeywell Fluka™
Code produit 15651130 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 kg
Conditionnement:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
15651130 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15651130 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 123441KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Chemischer Name oder Material Iron(Iii) Oxide
CAS 1309-37-1
Menge 1 kg
Summenformel Fe2O3
MDL-Nummer MFCD00011008
UN-Nummer NONH for all modes of transport
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-Name trioxodiiron
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
Formelmasse 159.69g/mol
Reinheit (%) ≥97% (complexometric)
Güte puriss.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.