Learn More
Eisen(III)-oxid, aufgereinigt, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15641130
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15641130 6 x 250 g 6 Stück
15621130 250 g 250 Gramm
15611130 1 kg 1 Kilogramm
15631130 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15641130 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 123426X250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgereinigt, ≥95 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-37-1
Summenformel Fe2O3
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
MDL-Nummer MFCD00011008
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Trioxodiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-oxid
Menge 6 x 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 159.69
Reinheit (%) ≥95%
Güte Gereinigt