Learn More
Eisen(III)-Oxid, gereinigt, ≥95 %, Solstice
Artikelnummer. 16685733
Ansicht ändern
Click to view available options
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16685733 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16685733 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 1234210KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) oxide
Schmelzpunkt 1.565 °C
CAS 1309-37-1
Farbe Rot
CAS Max. % 1
pH 4 bis 8
Menge 10 kg
Summenformel Fe2O3
Strukturformel Fe2O3
MDL-Nummer MFCD00011008
Synonym Ferric oxide
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Trioxodiron
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
Güte Synthesis
Dichte 5 g/cm3 (20 °C)