Learn More
Eisen(III)-oxid, rein, kalziniert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020190 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10020190 1 kg Glasgefäß 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10020190 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. I/1013/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1kg, Glasbehälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 1538°C
CAS 1309-37-1
Farbe Rot
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Summenformel Fe2O3
MDL-Nummer MFCD00011008
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-Name trioxodiiron
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
Formelmasse 159.69g/mol
Verpackung Glasgefäß