Learn More
Eisen(III)-oxid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15613160 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15613160 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31005025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Pulver, < 5 μm, ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-oxid
CAS 1309-37-1
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Summenformel Fe2O3
MDL-Nummer MFCD00011008
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-Name trioxodiiron
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
Formelmasse 159.69 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %