Learn More
Eisen(III)-oxid, Kosmetika, Thermo Scientific Chemicals, NanoArc™
Artikelnummer. 15422067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422067 25 g 25 Gramm
11440870 100 g 100 Gramm
11450870 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044895.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nanoerc kosmetisches Eisenoxid ist ein rotbraunes Material mit einzigartigen kosmetischen Eigenschaften. Die kleine Partikelgröße führt zu einer starken Farbentwicklung in Kombination mit hoher Lichtdurchlässigkeit für einen einzigartigen, glänzenden Look
NanoArc cosmetic iron oxide is an auburn material offering unique cosmetic qualities. The small particle size results in a strong color development combined with high translucency for a unique glowing look.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 30-60 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-37-1
Summenformel Fe2O3
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
MDL-Nummer MFCD00011008
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Trioxodiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) oxide, cosmetic
Schmelzpunkt 1565°C
Namenshinweis Sold in collaboration with Nanophase Technologies Corporation
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 159.69
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Red-brown powder
Dichte 5.24