Learn More
Eisen(III)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509694
53.53 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1309-37-1
Fe2O3
159.69
MFCD00011008
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Ferric oxide
trioxodiiron
[Fe][Fe](=O)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1309-37-1
Fe2O3
159.69
MFCD00011008
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Ferric oxide
trioxodiiron
[Fe][Fe](=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iron(III) oxide
Schmelzpunkt 1538.0°C
Farbe Braun bis Braun-Rot oder Rostfarben
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel Fe2O3
Fieser 17,158
Merck Index 15,4055
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Formelmasse 159.69
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 5.24
Dichte 5.2400g/mL