Learn More
Eisen(Iii)-oxid, 99.98% Spurenmetallbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15611750 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15611750 10 g Poly-Flasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15611750 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 20351310G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
99.98 % Spurenmetallbasis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-oxid
Schmelzpunkt 1565 °C
CAS 1309-37-1
Farbe Rot
Physikalische Form Fest
Menge 10 g
Summenformel Fe2O3
MDL-Nummer MFCD00011008
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-Name trioxodiiron
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
Formelmasse 159.69 mol
Reinheit (%) 99.98 % Spurenmetallbasis
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 5 g/cu.cm