Learn More
Eisen(III)-oxid, 99.8% Spurenmetallbasis, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eisen(III)-Oxid |
| Schmelzpunkt | 1565 °C |
| CAS | 1309-37-1 |
| Farbe | Rot |
| pH | 4 bis 8 (bei 50.00 g/l) |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | Fe2O3 |
| MDL-Nummer | MFCD00011008 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Mehr anzeigen |