Learn More
Eisen(III)-oxalat-Hexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11307408 5 g -
11387398 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031116.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 166897-40-1 | C6H12Fe2O18 | 483.834 g/mol
Iron(III) oxalate hexahydrate is used as a catalyst for the reductive and oxidative degradation of iopamidol under UV and visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166897-40-1
Summenformel C6H12Fe2O18
Molekulargewicht (g/mol) 483.834
MDL-Nummer MFCD00054430
InChI-Schlüssel FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Synonym ferric oxalate hexahydrate
PubChem CID 131849393
IUPAC-Name Eisen(3+);oxalat;hexahydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) oxalate hexahydrate
Menge 5 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 483.84 (375.55 Anhydrous)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) oxalate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.