Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) Nitrate Nonahydrate |
| CAS | 7782-61-8 |
| Menge | 500 mg |
| Summenformel | Fe(NO3)3 . 9H2O |
| InChI-Formel | InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 404 |
| Formelmasse | 403.9935 |