Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, > 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316648
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11316648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012226.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
It is used as catalyst for the synthesis of sodium amide from sodium and ammonia, and for etching of silver and silver alloys. Ferric nitrate is used in the synthesis of organically templated iron phosphates, and acts as an efficient catalyst in enamination of beta dicarbonyl compounds to beta enaminones. Ferric nitrate impregnated clays are useful as oxidizing agents. Clayfen, produced from ferric nitrate and montmorillonite, is used for the oxidation of thiols to disulfide, and alcohols to aldehydes. Ferric nitrate is useful for regio- and stereo-selective nitration of various aromatic, aliphatic, and heteroaromatic olefins. This reaction provides nitroolefins with excellent E-selectivity. With Keggin-type heteropoly acids, it selectively oxidizes various hydroxy groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-61-8
Summenformel FeH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 403.99
MDL-Nummer MFCD00149708
InChI-Schlüssel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 125°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Iron(III) nitrate nonahydrate
Schmelzpunkt 47°C
Namenshinweis Contains excess HNO3
Farbe Violett
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich >98% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and acetone.
IUPAC-Name Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
Formelmasse 403.99 (241.86 Anhydrous)
Geruch Acidic
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Pale purple crystalline
Dichte 1.684
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iron(III) nitrate nonahydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato