Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat,≥ 98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15697860 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15697860 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15607870 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15697860 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. F30021KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-61-8
Summenformel FeH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 403.99
MDL-Nummer MFCD00149708
InChI-Schlüssel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Eisennitrat-Nonahydrat, Eisen(III)-nitratnonahydrat, Eisennitrat, Nonahydrat, Eisen-III-nitrat, Eisen, Referenz-Standardlösung, Salpetersäure, Eisen3+-Salz, Nonahydrat, Eisen-III-nitrathydrat, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Specifica
Siedepunkt >100 °C
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat
Schmelzpunkt 47 °C
Farbe Braun
pH 1.5 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Strukturformel Fe(NO3)3 · H2O
UN-Nummer UN3260
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3 ]
IUPAC-Name Eisen(3+); Trinitrat; Nonahydrat
Formelmasse 404 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Schwach
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.68 g/cu.cm bei 20 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.