Learn More
Eisen(III)-hydroxid, alpha-Phase, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463127
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15463127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16267.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Iron(III) hydroxide, alpha-phase, is used as a catalyst for proteomics research. It is also used as a pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eisen(III)-hydroxid, Alphaphase, wird als Katalysator für die Proteomikforschung verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20344-49-4
Summenformel FeHO2
Molekulargewicht (g/mol) 88.851
MDL-Nummer MFCD00064782
InChI-Schlüssel AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC-Name Hydroxy(oxo)eisen
SMILES O[Fe]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) hydroxide
Namenshinweis alpha-phase
Menge 1000 g
Strukturformel FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 88.85
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.1