Learn More
Eisen(III)-hydroxid, 20 % in H2O, Nanopartikeldispersion, niedriger pH, < 5.0 nm APS-Zahl gewichtet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435085 100 g 100 Gramm
15445085 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435085 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047241.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Iron(III) hydroxide is used in cosmetics, tattoo inks and aquarium water treatment. It is used as a pigment and as an adsorbent for removing lead from aquatic media. It acts as a catalyst for proteomics research. It is involved in the removal of toxic selenate and selenite ions from water systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20344-49-4
Summenformel FeHO2
Molekulargewicht (g/mol) 88.851
MDL-Nummer MFCD00064782
InChI-Schlüssel AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC-Name Hydroxy(oxo)eisen
SMILES O[Fe]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) hydroxide
Namenshinweis 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Farbe Rot bis braun
pH 3.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.20 g/mL
Strukturformel FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 88.85
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) hydroxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion, low pH
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.