Learn More
Eisen(III)-fluorid Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302168
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11302168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013068.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15469-38-2
The primary commercial use of iron(III) fluoride in the production of ceramics. Some cross coupling reaction are catalyzed by ferric fluoride-based compounds. Iron(III) fluoride has also been shown to catalyze chemoselective addition of cyanide to aldehydes to give the cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15469-38-2
MDL-Nummer MFCD00149718
Synonym iron 3+ trifluoride trihydrate, acmc-20akpl, ferric iron trihydrate trifluoride, iron 3+ ion trihydrate trifluoride, iron 3+ fluoride-water 1/3/3, fluoride, fluoride, iron salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) fluoride trihydrate
Farbe Weiß bis braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4022
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Sparingly soluble in alcohol,ether,benzene.
Formelmasse 166.89 (112.84 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) fluoride trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.