Learn More
Eisen(III)-fluorid, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407480
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11307157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011487.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-50-8 | F3Fe | 112.84 g/mol
Iron(III) fluroide is used in ceramics manufacturing. It is used as a catalyst for certain cross coupling reactions. Further, it is involved in the chemoselective addition of cyanide to aldehyde to prepare cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-50-8
Summenformel F3Fe
Molekulargewicht (g/mol) 112.84
MDL-Nummer MFCD00011012
InChI-Schlüssel SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric fluoride, iron iii fluoride, iron fluoride, iron trifluoride, iron fluoride fef3, ferric trifluoride, fef3, hsdb 450, iron iii fluoride, anhydrous, ferric fluoride, anhydrous
PubChem CID 24552
IUPAC-Name Eisentrifluorid
SMILES F[Fe](F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) fluoride
Schmelzpunkt >1000° (sublimation)
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute hydrofluroic acid. Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and benzene.
Formelmasse 112.84
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Pale green powder
Dichte 3.87 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) fluoride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.