Learn More
Eisen(III)-fluorid, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397147
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397147 50 g 50 Gramm
11307157 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011487.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-50-8 | F3Fe | 112.84 g/mol
Iron(III) fluroide is used in ceramics manufacturing. It is used as a catalyst for certain cross coupling reactions. Further, it is involved in the chemoselective addition of cyanide to aldehyde to prepare cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-50-8
Summenformel F3Fe
Molekulargewicht (g/mol) 112.84
MDL-Nummer MFCD00011012
InChI-Schlüssel SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric fluoride, iron iii fluoride, iron fluoride, iron trifluoride, iron fluoride fef3, ferric trifluoride, fef3, hsdb 450, iron iii fluoride, anhydrous, ferric fluoride, anhydrous
PubChem CID 24552
IUPAC-Name Eisentrifluorid
SMILES F[Fe](F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) fluoride
Schmelzpunkt >1000° (sublimation)
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute hydrofluroic acid. Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and benzene.
Formelmasse 112.84
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Pale green powder
Dichte 3.87
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) fluoride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric fluoride