Learn More
Eisen(III)-Ethoxid, lösliche Polymermischung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492467 50 g 50 Gramm
15472467 2 g 2 Gramm
15482467 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045861.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5058-42-4
Summenformel C6H15FeO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.028
MDL-Nummer MFCD00078028
InChI-Schlüssel JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC-Name Ethanolat; Eisen(3+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron (III) ethoxide
Namenshinweis Soluble polymeric mixture
Farbe Braun
Siedepunkt (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2926
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane and ethanol
Physikalische Form Fest