Learn More
Eisen(III)-citrathydrat, Fe(III) 16.5 bis 20 %; Fe(II) max. 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Provides a source of iron used in cell culture applications. Provides iron in a less toxic form than free iron salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Stellt eine Eisenquelle für Zellkulturanwendungen bereit. Stellt Eisen in einer weniger toxischen Form als freie Eisensalze zur Verfügung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron (III) citrate hydrate |
| Menge | 250 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 244.94 (Anhydrous) |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fe(III) 16.5 to 20%; Fe(II) max 5% |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |