Learn More
Eisen(III)-Citrathydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10164740 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10164740 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211850010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) citrate hydrate
Namenshinweis 98%
CAS 334024-15-6
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 18 to 22% (Fe) (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H5FeO7
MDL-Nummer MFCD00149615
Menge 1 kg
Merck Index 14, 4021
Synonym ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in hno3
InChI-Schlüssel NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;eisen(3+);hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 244.94
PubChem CID 22178220
Formelmasse 262.96
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen