Learn More
Eisen(III)-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30405003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405003 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI77494010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) Chloride
CAS 7705-08-0
Summenformel Cl3 Fe
Menge 10 g
Synonym Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus
InChI-Formel InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[Fe](Cl)Cl
IUPAC-Name Trichloreisen
Molekulargewicht (g/mol) 162.204
Formelmasse 160.8415