Learn More
Eisen(III)-chlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) Chloride |
| CAS | 7705-08-0 |
| Summenformel | Cl3 Fe |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus |
| InChI-Formel | InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[Fe](Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Trichloreisen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.204 |
| Formelmasse | 160.8415 |