Learn More
Eisen(III)-chlorid-Lösung, Purum, 45 % FeCl3-Basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651120 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15651120 4 x 2.5 l 4 Stück
15641120 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15651120 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 123224X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Purum, 45 % FeCl3-Basis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7705-08-0 , 7732-18-5
Summenformel Cl3Fe
Molekulargewicht (g/mol) 162.20
MDL-Nummer MFCD00011005
InChI-Schlüssel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Eisenchloridlösung
IUPAC-Name Eisen(3+)-Trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-Chloridlösung
Namenshinweis Purum, 45% FeCl3 basis
CAS Min. % ≥40.0000%
CAS Max. % <60.0000%
Menge 4 x 2.5 l
Hinweise zum Prozentgehalt Gehäuse FeCl3
Strukturformel HOCH2CH2OH
UN-Nummer UN2582
Formelmasse 162.2
Reinheit (%) 45%
Güte purum
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.48 g/cm3