Learn More
Eisen(III)-chlorid, Honeywell
Artikelnummer. 15691500 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
20 Kilogramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15691500 100 g 100 Gramm
15631510 5 g 5 Gramm
15601510 1 kg 1 Kilogramm
15611510 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15621510 20 kg 20 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15691500 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 157740100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7705-08-0
Summenformel Cl3Fe
Molekulargewicht (g/mol) 162.20
MDL-Nummer MFCD00011005
InChI-Schlüssel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(III)-chlorid
Menge 100 g
Strukturformel FeCl3
UN-Nummer 1773
Formelmasse 162.2 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Dampfdruck 1 mmHg (194 °C)
Dichte Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.