Learn More
Eisen(III)-chlorid, Honeywell
Artikelnummer. 15631510 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
20 Kilogramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15631510 5 g 5 Gramm
15691500 100 g 100 Gramm
15601510 1 kg 1 Kilogramm
15611510 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15621510 20 kg 20 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15631510 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1577405G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7705-08-0
Summenformel Cl3Fe
Molekulargewicht (g/mol) 162.20
MDL-Nummer MFCD00011005
InChI-Schlüssel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Eisen(3+)-Trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifications
Chemischer Name oder Material Iron(Iii) Chloride
Menge 5 g
Strukturformel FeCl3
UN-Nummer 1773
Formelmasse 162.2g/mol
Reinheit (%) 97%
Güte Reagenz
Dampfdruck 1mmHg (194°C)
Dichte Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.