missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisen(III)chlorid-Hexahydrat, TRC

Artikelnummer. 30006136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006136 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006136 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI77494525G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3 Fe . 6 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 270.3
Synonym Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride hydrate
IUPAC-Name Trichloroiron; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Iron(III) chloride hexahydrate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Formelmasse 268.9049
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.