Learn More
Eisen(III)chloridhexahydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 280.0°C to 285.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Schmelzpunkt | 37.0°C |
| Farbe | Gelb bis Braun |
| Physikalische Form | Klümpchen |
| Menge | 25 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Iodometry) |
| Strukturformel | FeCl3·6H2O |
| Fieser | 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 |
| Merck Index | 15,4046 |
| Mehr anzeigen |