Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43908 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10695862
Marke: Thermo Scientific Acros 217091000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Siedepunkt 280.0°C to 285.0°C
Chemischer Name oder Material Iron(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 37.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Orange
Physikalische Form Anhaftendes kristallines Pulver und Klümpchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 102% (Iodometry)
Strukturformel FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Merck Index 15, 4046
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether
Formelmasse 270.29
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride